Rundkanister
Lieferant: S.C.A.T.
107704 107706 107711 107722 107712 107721 107720 107730
590-0572EA 91.9 EUR
590-0572 590-0573 SCTV107711 SCTV107722 SCTV107712 SCTV107721 SCTV107720 SCTV107730
Rundkanister
Sicherheitsbehälter
SCAT Rundkanister sind aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ideal zum Sammeln und Entsorgen kleinerer Lösungsmittelmengen. Mehrere SCAT Rundkanister können einfach an der HPLC-Anlage stationiert und mit SCAT SafeyWasteCaps ausgestattet werden.
  • Werden entweder aus robustem HDPE oder PP gefertigt und sind somit gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel beständig
  • In den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83 erhältlich
  • Die Füllkapazitäten reichen von sehr kompakten 2 L über 4 L, 10 L, 25 L, 50 L bis hin zu 60 L für die Sammlung von großen Lösungsmittelmengen
More Product Information