octeniderm farblos 1 l FL Mit Octenidin für eine Remanenzwirkung über mindestens 48 Stunden Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV) Schneller Wirkungseintr 1 * 10 ST
Lieferant: SCHÜLKE & MAYR GMBH
octeniderm farblos 1 l FL Mit Octenidin für eine Remanenzwirkung über mindestens 48 Stunden Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV) Schneller Wirkungseintr 1 * 10 ST