Octenisan®, 2-in-1 Antibakterielle Körperpflege und Shampoo
Lieferant: SCHÜLKE & MAYR GMBH
121501
SCUE121501EA 115 EUR
SCUE121501
Octenisan®, 2-in-1 Antibakterielle Körperpflege und Shampoo
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Mildes und schonendes antimikrobielles Shampoo und Duschgel. Geeignet für alle Hauttypen, auch für die Ganzkörperwäsche zur Bekämpfung von MRSA. Besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern auf Intensivstationen und Stationen für Infektionskrankheiten.
  • Auf Basis ausgesuchter Pflegesubstanzen, hautmilder Tenside und Octenidindihydrochlorid
  • Hautneutraler pH-Wert
  • Farbstoff- und parfümfrei
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904