Flächendesinfektionsmittel, perform® sterile alcohol EP
Lieferant: SCHÜLKE & MAYR GMBH
121802
SCUE121802EA 279 EUR
SCUE121802
Flächendesinfektionsmittel, perform® sterile alcohol EP
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Steriles, gebrauchsfertiges, alkoholbasiertes (~60% w/w Ethanol/IPA), Flächendesinfektionsmittel für den Einsatz in Reinräumen.
  • Schnell und effektiv
  • Gammabestrahlt und keimfiltriert (0,2 μm)
  • Farbstoff-, parfüm- und rückstandsfrei
  • Bakterizid, viruzid (BVDV/Vaccinia) und fungizid
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.