5 l, breites Wirkspektrum (inkl. Viren) der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege durch innovatives Wirkstoffkonzept (Dexpanthenol + Ethylhexylglycerin) farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautfreundlich dermatologisch getestet 1 * 1 ST
Lieferant: SCHÜLKE & MAYR GMBH
5 l, breites Wirkspektrum (inkl. Viren) der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege durch innovatives Wirkstoffkonzept (Dexpanthenol + Ethylhexylglycerin) farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautfreundlich dermatologisch getestet 1 * 1 ST