100 6x100 ST, umfassend einsetzbar einfache Handhabung Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage flusenfrei auf der Oberfläche 40 oder 100 wipes (30 x 30cm) pro Rolle Medizinprodukt 1 * 6 ST
Lieferant: SCHÜLKE & MAYR GMBH
100 6x100 ST, umfassend einsetzbar einfache Handhabung Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage flusenfrei auf der Oberfläche 40 oder 100 wipes (30 x 30cm) pro Rolle Medizinprodukt 1 * 6 ST