Zerstäuberflaschen, PP
Lieferant: SEMADENI
12050
SEMA12050EA 0 EUR
SEMA12050
Zerstäuberflaschen, PP
Flaschen Sprühflaschen
Aus PP.
  • Weiß
  • Wiederverwendbar
Sprüheinsatz mit stabilem, leichtgängigem Pumpauslöser und einstellbarer Sprühdüse, die von feinstem Nebel (Vernebelung) bis zu einem präzisen Flüssigkeitsstrahl reguliert werden kann.
Ideal zum Sprühen von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugängliche Bereiche, sowie für Anwendungen in der Dünnschichtchromatographie.