Urine container
Lieferant: SEMADENI
2008
SEMA2008EA 549 EUR
SEMA2008
Urine container
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
PP, translucent, with paper cover.
  • Scale graduated up to 100 ml
  • Comes with a self-adhesive paper cover that closes securely and can receive inscriptions
Non-deformable and strong, transparent container suitable for all test papers.