Probenbecher
Lieferant: SEMADENI
6203
SEMA6203EA 336 EUR
SEMA6203
Probenbecher
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
PP, durchscheinend, mit HDPE-Schraubkappe
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Mit Skala bis 100 ml
  • Mit dichtem Schraubverschluss aus PE-HD (nicht autoklavierbar)
  • Großes Beschriftungsfeld
Ideal für den hygienischen und geruchlosen Umgang mit Urinproben.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904