Airless-Spender, ecosolution®
Lieferant: SEMADENI
7501 7502
SEMA7501EA 205 EUR
SEMA7501 SEMA7502
Airless-Spender, ecosolution®
Flaschen Sprühflaschen
Flasche aus Polypropylen.
  • Zieht sich beim Dosieren zusammen und sorgt automatisch für eine fast vollständige Entleerung des Inhalts
  • Inhalt ist luftgeschützt
  • Spenderpumpe wird nach dem Befüllen einfach aufgesteckt
  • Ideal für viskose Produkte wie Lotionen oder Cremes
Die Spenderpumpen verfügen über einen praktischen Verschlussmechanismus (¹/₄ Drehung nach links). Pumpen sind in einer kurzen und langen Ausgussversion (Schnabel) erhältlich. Die kurze Version ist mit einem zusätzlichen, transparenten Schnappdeckel ausgestattet.
Volumen pro Dosierung (Hub): 1,5 ml