Securibox-Behälter, rund, PP
Lieferant: SEMADENI
7699
SEMA7699EA 0 EUR
SEMA7699
Securibox-Behälter, rund, PP
Boxen Lagerboxen
Universalbehälter mit Schnappverschluss-System und Originalitätssiegel.
Umfassendes Behältersystem von 17 ml bis 1,8 L, bestehend aus weißem Behälter (PP) und weißem Schnappverschluss (PE-LD) mit Garantiering. Der Ring lässt sich leicht öffnen. Die Behälter lassen sich schnell und einfach befüllen und ermöglichen auch eine schnelle und einfache vollautomatische Befüllung. Securibox kann jederzeit problemlos wieder verschlossen werden.