Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Lieferant: Serva
Gefahr
10665.02
SERA10665.02EA 0 EUR
SERA10665.02
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081043
CAS-Nummer: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6