Acrylamid, crystallized_4

Lieferant: Serva
Gefahr

Synonyme: Propenamid, Acrylsäureamid, Propensäureamid, 2-Propenamid

10674.02 10674.03
SERA10674.02EA 0 EUR
SERA10674.02 SERA10674.03
Acrylamid, crystallized_4
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 84.5
Dichte: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR