Ribit
Lieferant: Serva
Synonyme: Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanpentol, Adonitrol, (2R,3s,4S)-1,2,3,4,5-Pentanpentol, Ribit, Adonit, Pentitol
10950.02
SERA10950.02EA 0 EUR
SERA10950.02
Ribit
Adonitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Schmelzpunkt: 100…103 °C
MDL: MFCD00064291
CAS-Nummer: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Merck Index: 13,00168