L(-)-Äpfelsäure Mononatriumsalz

Lieferant: Serva

11064.02
SERA11064.02EA 0 EUR
SERA11064.02
L(-)-Äpfelsäure Mononatriumsalz
L(-)-Äpfelsäure Mononatriumsalz
Formel: C₄H₅NaO₅
CAS-Nummer: 68303-40-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR