Ethylenglycol
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol
11285.02
SERA11285.02EA 0 EUR
SERA11285.02
Ethylenglycol
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 62.07 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM