N-Ethylmaleimid (NEM)

Lieferant: Serva
Gefahr

Synonyme: N-Ethylmaleinsäureimid

11331.02 11331.03
SERA11331.02EA 0 EUR
SERA11331.02 SERA11331.03
N-Ethylmaleimid (NEM)
N-Ethylmaleimid (NEM)
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125.13 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: 46
MDL: MFCD00005509
CAS-Nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03855

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR