Thiomersal
Lieferant: Serva
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylmercurithiosalicylsäure Natriumsalz, Natriumethylmercurithiosalicylat, Thimerosal, Merthiolat, Merfamin, Natrium-2-(ethylmercurithio)benzoat, 2-(Ethylmercurithio)benzoesäure Natriumsalz, 2-(Ethylmercurimercapto)benzoesäure Natriumsalz, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoesäure Natriumsalz
11340.01
11340.02
11340.03
SERA11340.01EA
0
EUR
SERA11340.01
SERA11340.02
SERA11340.03
Thiomersal
Thiomersal
Formel:
2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na Molecular Weight: 404.82 g/mol Schmelzpunkt: 232…233 °C Flammpunkt: 250 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013062 CAS-Nummer: 54-64-8 EINECS: 200-210-4 UN: 2025 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,09451 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...