4-Aminoantipyrin
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, 4-Aminophenazon
12373.01
SERA12373.01EA 0 EUR
SERA12373.01
4-Aminoantipyrin
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Molecular Weight: 203,24 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596