4-Aminobenzoesäure

Lieferant: Serva

Synonyme: 4-Carbonsäureanilin, PABA

12400.01
SERA12400.01EA 0 EUR
SERA12400.01
4-Aminobenzoesäure
4-Aminobenzoesäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007894
CAS-Nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR