Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat

Lieferant: Serva
Achtung

13370.01
SERA13370.01EA 0 EUR
SERA13370.01
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR