Arachidonsäure

Lieferant: Serva

13800.01
SERA13800.01EA 0 EUR
SERA13800.01
Arachidonsäure
Arachidonsäure
Formel: C₂₀H₃₂O₂
MDL: MFCD00004417
CAS-Nummer: 506-32-1
EINECS: 208-033-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR