Zellulose
Lieferant: Serva
Synonyme: Zellulose
14205.02
SERA14205.02EA 102 EUR
SERA14205.02
Zellulose
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Molecular Weight: 342.3 g/mol
Schmelzpunkt: 260…270 °C
Dichte: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977