Dinatriumsuccinat

Lieferant: Serva

Synonyme: 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz, Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Natriumsuccinat dibasisch

14972.02
SERA14972.02EA 165 EUR
SERA14972.02
Dinatriumsuccinat
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
Molecular Weight: 162,05 g/mol
Dichte: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002790
CAS-Nummer: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR