Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)

Lieferant: Serva

Synonyme: CI 75470

16180.02
SERA16180.02EA 0 EUR
SERA16180.02
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MDL: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR