Cetrimoniumbromid

Lieferant: Serva
Gefahr

Synonyme: Hexadecyltrimethylammoniumbromid, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, CTAB, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid

16530.02 16530.04
SERA16530.02EA 125 EUR
SERA16530.02 SERA16530.04
Cetrimoniumbromid
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Molecular Weight: 364.45 g/mol
Schmelzpunkt: 237…243 °C
Flammpunkt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR