Coomassie® Brillantblau R 250

Lieferant: Serva

Synonyme: Brillantblau R, Hydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium Mononatriumsalz, Coomassie Blau R 250, Xylenbrillantcyanin, Serva Blue R, Brillantindocyanin 6B, Acid Blue 83

17525.01 17525.02
SERA17525.01EA 58.2 EUR
SERA17525.01 SERA17525.02
Coomassie® Brillantblau R 250
Coomassie® Brillantblau R 250
Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Molecular Weight: 825.98 g/mol
Schmelzpunkt: 174…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041762
CAS-Nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR