Docusatnatrium

Lieferant: Serva
Achtung

Synonyme: Sulfobernsteinsäure-bis-(2-ethylhexylester) Natriumsalz, 1,4-Butandisäuredi(2-ethylhexyl)ester-2-sulfonsäure Natriumsalz

20540.02
SERA20540.02EA 0 EUR
SERA20540.02
Docusatnatrium
Docusatnatrium
Formel: C₂₀H₃₇NaO₇S
Molecular Weight: 444,57 g/mol
Siedepunkt: ∼180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼155 °C
Dichte: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012455
CAS-Nummer: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR