1,4-Dithioerythrit

Lieferant: Serva
Achtung

20697.02 20697.03 20697.04
SERA20697.02EA 0 EUR
SERA20697.02 SERA20697.03 SERA20697.04
1,4-Dithioerythrit
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR