Eosin B

Lieferant: Serva

21003.01
SERA21003.01EA 0 EUR
SERA21003.01
Eosin B
Eosin B
Formel: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Schmelzpunkt: > 310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005041
CAS-Nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR