Eosin G

Lieferant: Serva
Achtung

21005.01
SERA21005.01EA 59.1 EUR
SERA21005.01
Eosin G
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Schmelzpunkt: 295…296 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR