5-Fluororotsäure
Lieferant: Serva
Synonyme: 5-FOA
21650.02
SERA21650.02EA 0 EUR
SERA21650.02
5-Fluororotsäure
5-Fluororotsäure
Formel: C₅H₃FN₂O₄
Molecular Weight: 174,09 g/mol
MDL: MFCD00042526
CAS-Nummer: 703-95-7
EINECS: 211-876-0