Folsäure

Lieferant: Serva

21700.03
SERA21700.03EA 0 EUR
SERA21700.03
Folsäure
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
MDL: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR