Forskolin
Lieferant: Serva
Synonyme:
(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
21780.01
21780.02
SERA21780.01EA
0
EUR
SERA21780.01
SERA21780.02
Forskolin
Forskolin
Formel:
C₂₂H₃₄O₇ Molecular Weight: 410.51 g/mol |
MDL:
MFCD00082317 CAS-Nummer: 66575-29-9 EINECS: 266-410-9 |