Guanidiniumchlorid

Lieferant: Serva
Achtung

Synonyme: Carbamidin Hydrochlorid, Guanidin-Chlorid, Guanidinhydrochlorid, Aminomethanamidin Hydrochlorid, Aminomethansäureamidiniumchlorid

24200.03 24200.04
SERA24200.03EA 0 EUR
SERA24200.03 SERA24200.04
Guanidiniumchlorid
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95.53 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Dichte: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR