Hydroxylammoniumchlorid
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Hydroxylamin-Hydrochlorid, Chlorhydrathydroxylamin, Hydroxylamin Hydrochlorid, Hydroxylamin HCl
25513.02
SERA25513.02EA 0 EUR
SERA25513.02
Hydroxylammoniumchlorid
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853