Mangan(II)chlorid Tetrahydrat

Lieferant: Serva
Achtung

Synonyme: Mangandichlorid Tetrahydrat

28403.01
SERA28403.01EA 0 EUR
SERA28403.01
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR