1-Methoxy-5-methylphenaziniummethylsulfat
Lieferant: Serva
28966.01
28966.02
SERA28966.01EA
0
EUR
SERA28966.01
SERA28966.02
1-Methoxy-5-methylphenaziniummethylsulfat
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulphate
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O₅S |
MDL:
MFCD00040648 CAS-Nummer: 65162-13-2 EINECS: 265-579-6 |