L(+)-Lithiumlactat

Lieferant: Serva

Synonyme: L(+)-Milchsäure Lithiumsalz, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Lithiumsalz

29762.04
SERA29762.04EA 0 EUR
SERA29762.04
L(+)-Lithiumlactat
L(+)-Lithiumlactat
Formel: C₃H₅LiO₃
Molecular Weight: 96,01 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065512
CAS-Nummer: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR