β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat

Lieferant: Serva

Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat

29830.01 29830.02 29830.03
SERA29830.01EA 0 EUR
SERA29830.01 SERA29830.02 SERA29830.03
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213.25 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR