γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)

Lieferant: Serva

Synonyme: 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure

29836.02 29836.03 29836.04
SERA29836.02EA 75.5 EUR
SERA29836.02 SERA29836.03 SERA29836.04
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molecular Weight: 209.27 g/mol
Schmelzpunkt: > 250 °C
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR