N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin Dihydrochlorid, N-(1-Naphthyl)ethylendiammoniumdichlorid, Marshall Reagenz, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid, 2-((Aminoethyl)amino)naphthalin Dihydrochlorid
30060.01
SERA30060.01EA
0
EUR
SERA30060.01
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 259,18 g/mol Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012556 CAS-Nummer: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 12,06496 |