1-Naphthylbutyrat

Lieferant: Serva

Synonyme: α-Naphthylbutyrat, Buttersäure(1-naphthyl)ester, Buttersäure(α-naphthyl)ester

30069.03
SERA30069.03EA 0 EUR
SERA30069.03
1-Naphthylbutyrat
1-Naphthylbutyrat
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Molecular Weight: 214,26 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 95,5…96.5 °C
Dichte: 1,0191 g/cm³ (17.2 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003923
CAS-Nummer: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR