Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Lieferant: Serva
30186.02
SERA30186.02EA 67.3 EUR
SERA30186.02
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806