di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat

Lieferant: Serva

30200.01
SERA30200.01EA 51.1 EUR
SERA30200.01
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR