β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD))

Lieferant: Serva

30311.02 30311.03 30311.04
SERA30311.02EA 55.7 EUR
SERA30311.02 SERA30311.03 SERA30311.04
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD))
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Schmelzpunkt: 140 bis 142 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR