β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)

Lieferant: Serva

Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduziert

30314.02 30314.03
SERA30314.02EA 0 EUR
SERA30314.02 SERA30314.03
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Molecular Weight: 709.41 g/mol
MDL: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR