4-(4-Nitrobenzyl)pyridin
Lieferant: Serva
Synonyme:
4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
30548.02
SERA30548.02EA
0
EUR
SERA30548.02
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 214,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006445 CAS-Nummer: 1083-48-3 EINECS: 214-108-2 |