1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Natriumoctylsulfonat
31045.02
SERA31045.02EA 0 EUR
SERA31045.02
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇NaO₃S
Molecular Weight: 216,28 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007544
CAS-Nummer: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM