Paraformaldehyd

Lieferant: Serva
Achtung

Synonyme: Polyoxymethylen, Polymethanal

31628.01 31628.02
SERA31628.01EA 31.7 EUR
SERA31628.01 SERA31628.02
Paraformaldehyd
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Siedepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 123
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,07096

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR